분석
98%
형태
solid
mp
287-289 °C (dec.) (lit.)
오비탈 에너지
LUMO 4.6 eV
반도체 특성
N-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
SMILES string
N#C\C(C#N)=C1/C=C\C(C=C1)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C12H4N4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16/h1-4H
InChI key
PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.