주요 문서
15567
Sigma-Aldrich
N-Boc-N-methylethylenediamine
≥97.0% (GC)
동의어(들):
tert-Butyl N-(2-aminoethyl)-N-methylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.24
Beilstein:
3588326
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
15567 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.447
density
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
Boc
amine
SMILES string
NCCN(C)C(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10(4)6-5-9/h5-6,9H2,1-4H3
InChI key
QYJVBVKFXDHFPQ-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Mono-protected building block[1][2]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 100.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
J.A.W. Kruijtzer et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5335-5335 (1997)
G. Eisenbrand et al.
Synthesis, 1247-1247 (1996)