주요 문서
15562
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Trt)-OH
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
Nα-Boc-Nγ-trityl-L-asparagine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H30N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
474.55
Beilstein:
4339761
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D −20±2°, c = 1% in methanol
mp
~205 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C28H30N2O5/c1-27(2,3)35-26(34)29-23(25(32)33)19-24(31)30-28(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,29,34)(H,30,31)(H,32,33)/t23-/m0/s1
InChI key
PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)