주요 문서
15545
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Mts)-OH cyclohexylammonium salt
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
Nα-Boc-Nω-(mesitylene-2-sulfonyl)-L-arginine cyclohexylammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H32N4O6S · C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
555.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (TLC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +11.5±1°, c = 0.5% in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC1CCCCC1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N4O6S.C6H13N/c1-12-10-13(2)16(14(3)11-12)31(28,29)24-18(21)22-9-7-8-15(17(25)26)23-19(27)30-20(4,5)6;7-6-4-2-1-3-5-6/h10-11,15H,7-9H2,1-6H3,(H,23,27)(H,25,26)(H3,21,22,24);6H,1-5,7H2/t15-;/m1./s1
InChI key
YZLIRHMRDOFTHQ-XFULWGLBSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)