주요 문서
155403
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate
98%
동의어(들):
4-Nitrophenyl dichlorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩117,943
25 G
₩359,513
₩117,943
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩117,943
25 G
₩359,513
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4OP(O)Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
255.98
Beilstein:
1468239
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩117,943
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
작용기
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
InChI key
NCPBESHYZRJICR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
4-Nitrophenyl phosphorodichloridate was used to phosphorylate the derivatized resin[1].
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
An enzyme-scissile linker for solid-phase peptide synthesis.
Elmore DT, et al. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 1033-1034 (1992)