주요 문서
15535
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp(Bzl)-OH
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
Boc-O-benzyl-L-hydroxyproline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H23NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
321.37
Beilstein:
5296858
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (HPLC)
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −40±2°, c = 2% in ethanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~70 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(O)=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO5/c1-17(2,3)23-16(21)18-10-13(9-14(18)15(19)20)22-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14H,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)/t13-,14+/m1/s1
InChI key
DGIGGVANZFKXLS-KGLIPLIRSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)