주요 문서
15487
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phg-OH
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-D-α-phenylglycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
251.28
Beilstein:
3033982
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (TLC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −141.0±5.0°, c = 1% in ethanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
88-91 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChI key
HOBFSNNENNQQIU-SNVBAGLBSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)