주요 문서
154415
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzonitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
163.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
mp
93-94 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
COc1ccc(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
RYRZSQQELLQCMZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,4-Dimethoxybenzonitrile was used in the preparation of 2,4-dimethoxybenzylamine[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 5-substituted 4-O-methyl tetramates.
Jones RC and Bates AD.
Tetrahedron Letters, 27(43), 5285-5288 (1986)