주요 문서
15423
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OSu
≥99.0% (T), for peptide synthesis
동의어(들):
Boc-glycine N-hydroxysuccinimide ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩121,293
25 G
₩518,361
₩121,293
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩121,293
25 G
₩518,361
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
272.25
Beilstein:
1549242
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩121,293
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Boc-Gly-OSu, ≥99.0% (T)
Quality Level
분석
≥99.0% (T)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
무기 잔류물
≤0.05%
mp
165-167 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C11H16N2O6/c1-11(2,3)18-10(17)12-6-9(16)19-13-7(14)4-5-8(13)15/h4-6H2,1-3H3,(H,12,17)
InChI key
LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)