154113
4-Methoxy-α-methylbenzyl alcohol
99%
동의어(들):
(4-Methoxyphenyl)methylcarbinol, (±)-1-(4-Methoxyphenyl)-1-ethanol, (±)-1-(4-Methoxyphenyl)ethanol, (±)-1-(p-Methoxyphenyl)ethanol, 1-(4-Methoxyphenyl)ethan-1-ol
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
95 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(C)O
InChI
1S/C9H12O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)