주요 문서
153885
Sigma-Aldrich
Thallium(I) acetylacetonate
동의어(들):
2,4-Pentanedione thallium(I) derivative, Th(acac)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
TlC5H7O2
CAS Number:
Molecular Weight:
303.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
solid
반응 적합성
core: thallium
reagent type: catalyst
mp
134 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Tl]
InChI
1S/C5H8O2.Tl/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChI key
QGQYKYKTENVDSC-LNKPDPKZSA-M
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)