주요 문서
15302
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-butanol
≥98.0% (GC)
동의어(들):
tert-Butyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩80,997
5 ML
₩368,953
₩80,997
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩80,997
5 ML
₩368,953
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CO2CNH(CH2)4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
189.25
Beilstein:
3603307
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩80,997
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (GC)
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
density
1.02 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
Boc
amine
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
InChI key
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block for spermidine analogues[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
M.J. Araujo et al.
J. Chem. Res. Synop., 366-366 (1996)
Ibrahim Khadra et al.
International journal of pharmaceutics, 561, 43-46 (2019-02-18)
Oral Thin Film (OTF) is a newly emerging drug delivery system which has many benefits for patients. Although there has been some formulation of OTF products, these have mainly been as confectionary or dental health products. The most significant benefit