주요 문서
152234
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitroanisole
97%
동의어(들):
5-Methoxy-2-nitrotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
Beilstein:
2328600
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
InChI key
RTZOGYCMIMOVHU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Methyl-4-nitroanisole was used in the preparation of enamine[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
446.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
230 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Andrew Tsotinis et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (3)(3), 382-383 (2003-03-05)
The design and expeditious synthesis of two new indole analogs with up to 5-fold potency of that of melatonin is described.