주요 문서
151327
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
97.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
refractive index
n20/D 1.4404 (lit.)
bp
102-105 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1NC(C)C=C1
InChI
1S/C6H11N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-7H,1-2H3
InChI key
TXQDHQBSNAJSHQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,5-Dimethyl-3-pyrroline was used in the synthesis of pyrolyzed M–Nx/C ORR catalyst[1].
기타 정보
Remainder 2,5-dimethyl-1-pyrroline
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
41.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A review on non-precious metal electrocatalysts for PEM fuel cells.
Energy & Environmental Science, 4(9), 3167-3192 (2011)