Key Documents
15128
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-ONp
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-L-Isoleucine 4-nitrophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
352.38
Beilstein:
1894884
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-6-11(2)14(18-16(21)25-17(3,4)5)15(20)24-13-9-7-12(8-10-13)19(22)23/h7-11,14H,6H2,1-5H3,(H,18,21)/t11-,14-/m0/s1
InChI key
RFSVHANJROIWPM-FZMZJTMJSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)