주요 문서
15105
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-ONp
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Boc-L-glutamine 4-nitrophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H21N3O7
CAS Number:
Molecular Weight:
367.35
Beilstein:
1896303
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H21N3O7/c1-16(2,3)26-15(22)18-12(8-9-13(17)20)14(21)25-11-6-4-10(5-7-11)19(23)24/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H2,17,20)(H,18,22)/t12-/m0/s1
InChI key
HJMMCTZLXOVMFB-LBPRGKRZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)