주요 문서
15093
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(3,5-I2)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
동의어(들):
Boc-3,5-diiodo-L-tyrosine hydroxysuccinimide ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H20I2N2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
630.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
광학 활성
[α]20/D +17±1°, c = 1% in chloroform
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
144-148 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20I2N2O7/c1-18(2,3)28-17(27)21-12(8-9-6-10(19)15(25)11(20)7-9)16(26)29-22-13(23)4-5-14(22)24/h6-7,12,25H,4-5,8H2,1-3H3,(H,21,27)/t12-/m0/s1
InChI key
OOTFAHIVGAQXOL-LBPRGKRZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)