주요 문서
15073
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asp(OcHx)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-D-aspartic acid 4-cyclohexyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H25NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
315.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-D-Asp(OcHx)-OH, ≥98.0% (TLC)
분석
≥98.0% (TLC)
형태
solid
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C15H25NO6/c1-15(2,3)22-14(20)16-11(13(18)19)9-12(17)21-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
InChI key
NLPQIWFEEKQBBN-LLVKDONJSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)