주요 문서
150339
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
99%
동의어(들):
2-Chloronicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩35,627
50 G
₩124,744
₩35,627
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩35,627
50 G
₩124,744
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.55
Beilstein:
119023
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩35,627
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
powder
mp
176-178 °C (dec.) (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid was used in the preparation of 2-pyridyl 2-chloropyridine-3-carboxylate[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
An Efficient Synthesis of Heterocyclic Analogues of Thioflavones from Haloheteroaromatic Acids.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(4), 1375-1378 (2012)