주요 문서
15026
Sigma-Aldrich
Boc-3-(2-pyridyl)-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-β-(2-pyridyl)-Ala-OH, Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
266.29
Beilstein:
6416850
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −16.5±1.5°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccn1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-9-6-4-5-7-14-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI key
KMODKKCXWFNEIK-JTQLQIEISA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)