주요 문서
14998
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-2-methyl-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
279.33
Beilstein:
5381790
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cc1ccccc1C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
PCGOCPOJLMLJAR-LBPRGKRZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)