주요 문서
149241
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H13NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
263.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
118 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H13NO5/c1-13(2,3)18-12(17)19-14-10(15)8-6-4-5-7-9(8)11(14)16/h4-7H,1-3H3
InChI key
MCWXBNWFVFOQAS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
t-Boc reagent.
애플리케이션
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide may be used in chemical synthesis studies.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)