주요 문서
148954
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
97%
동의어(들):
Undecanoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)9CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
214.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ethyl undecanoate was used to prepare the corresponding aldehyde in the presence of Lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (LDBBA)[1].
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride, a new and efficient reducing agent for the conversion of esters to aldehydes.
Tetrahedron Letters, 48(29), 5061-5064 (2007)