주요 문서
14865
Sigma-Aldrich
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution
technical, ~65% in ethanol
동의어(들):
N-(3-Triethoxysilylpropyl)diethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩918,068
₩918,068
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩918,068
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H31NO5Si
CAS Number:
Molecular Weight:
309.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩918,068
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
grade
technical
양식
liquid
농도
~65% in ethanol
SMILES string
CCO[Si](CCCN(CCO)CCO)(OCC)OCC
InChI
1S/C13H31NO5Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)13-7-8-14(9-11-15)10-12-16/h15-16H,4-13H2,1-3H3
InChI key
IYAYDWLKTPIEDC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution was used to functionalize nanoporous silica (SBA-15)[1].
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
75.0 °F
Flash Point (°C)
23.9 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Payman Hashemi et al.
Analytica chimica acta, 646(1-2), 1-5 (2009-06-16)
Nanoporous silica (SBA-15) was prepared and functionalized with 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino] propyl-triethoxysilane (HPTES) to be used as a highly porous fiber coating material for solid-phase microextraction (SPME). The prepared HPTES-SBA-15 particles had a lengthy morphology and a specific surface area of 790