주요 문서
148032
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
동의어(들):
2-(4′-Hydroxybenzeneazo)benzoic acid, 4′-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, HABA, HBABA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4N=NC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
242.23
Beilstein:
1842696
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
mp
204-208 °C (lit.)
λmax
348 nm
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
InChI key
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)