주요 문서
147710
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H4(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
Beilstein:
2049509
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate participates in ring-opening addition reactions with various nucleophilic reagents[1].
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Nucleophilic ring-opening additions to 1, 1-disubstituted cyclopropanes.
Stewart JM and Westberg HH.
The Journal of Organic Chemistry, 30(6), 1951-1955 (1965)