주요 문서
147125
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium bromide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2N(Br)(C2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
272.22
Beilstein:
3739113
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
147125 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
mp
193-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)