146110
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
99%
동의어(들):
2,4-Dichlorophenol-6-sulfonyl chloride
크기 선택
분석
99%
mp
80-83 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O3S/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)13(9,11)12/h1-2,10H
InChI key
KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges