146048
2-Adamantanone
ReagentPlus®, 99%
동의어(들):
2-Oxoadamantane, Tricyclo[3.3.1.13,7]decanone (9CI)
크기 선택
About This Item
추천 제품
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
양식
solid
mp
256-258 °C (subl.) (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
O=C1C2CC3CC(C2)CC1C3
InChI
1S/C10H14O/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+
InChI key
IYKFYARMMIESOX-SPJNRGJMSA-N
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves