분석
97%
양식
solid
bp
119-121 °C/7 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
density
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
hydroxyl
SMILES string
CC(O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
InChI key
XTDTYSBVMBQIBT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable