분석
98%
양식
solid
mp
55-70 °C (lit.)
작용기
chloro
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(\C=C\C#N)cc1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6H/b2-1+
InChI key
PPCNBCKABHGVMX-OWOJBTEDSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup