주요 문서
142255
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(NO2)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
182.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
116-118 °C (lit.)
작용기
chloro
nitrile
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-3-7(10(11)12)5(6)4-9/h1-3H
InChI key
ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile was used as reagent during the synthesis of benzo[b]thiophene-2-carboxylate esters[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Direct synthesis of benzo [b] thiophene-2-carboxylate esters involving nitro displacement.
Beck JR.
The Journal of Organic Chemistry, 37(21), 3224-3226 (1972)