분석
98%
mp
165-168 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cn(C(C)=O)c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H9BrClNO3/c1-6(16)15-5-10(18-7(2)17)11-9(15)4-3-8(13)12(11)14/h3-5H,1-2H3
InChI key
DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable