추천 제품
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
분석
97%
양식
liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
11.6 %
refractive index
n20/D 1.4374 (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CCNCCCNCC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
BEPGHZIEOVULBU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)