주요 문서
13611
Sigma-Aldrich
Wang resin
extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading
동의어(들):
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~1.0 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-400 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
alcohol
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Support used in solid phase peptide synthesis; Suppression of side reactions during the attachement of Fmoc-amino acids to the Wang resin
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S.S. Wang
Journal of the American Chemical Society, 95, 13128-13128 (1973)
J.W. van Nispen et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 99-99 (1985)