분석
98%
양식
solid
mp
161-163 °C (lit.)
solubility
isooctane: soluble
SMILES string
S=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15PS/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable