주요 문서
132683
Sigma-Aldrich
2-Bromostyrene
contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
동의어(들):
o -Bromovinylbenzene, Styrene, o -bromo
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩256,389
₩256,389
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩256,389
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHC6H4Br
CAS Number:
Molecular Weight:
183.05
Beilstein:
2323537
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩256,389
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
포함
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.592 (lit.)
bp
102-104 °C/22 mmHg (lit.)
density
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
InChI key
SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1