분석
≥97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(CC)cc(CC)c1
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-11(5-2)9-12(6-3)8-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter