주요 문서
130583
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)acrylic acid
98%
동의어(들):
2-Thiopheneacrylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
154.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
powder
mp
145-148 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1cccs1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+
InChI key
KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)