Quality Level
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(C)c1
InChI
1S/C15H17N3/c1-12-11-14(18(2)3)9-10-15(12)17-16-13-7-5-4-6-8-13/h4-11H,1-3H3/b17-16+
InChI key
QXTOLYZIJUDOIT-WUKNDPDISA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.