주요 문서
13032
Sigma-Aldrich
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride
≥97.0% (AT)
동의어(들):
2-(Hydroxymethyl)benzoyl chloride benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H11ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
274.70
Beilstein:
2131346
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (AT)
양식
solid
포함
~1% CaCO3 as stabilizer
mp
59-61 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO3/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
InChI key
UDEQFYWNFHWPRH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
기타 정보
Reagent for a novel amine protection which gives amides the lability of esters[1]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
B.F. Cain
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2029-2029 (1976)