주요 문서
128112
Sigma-Aldrich
4-Ethoxyphenylacetic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)