주요 문서
127094
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
동의어(들):
1,4-Bis(dimethylamino)-2-butene, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethyl-1,4-diamino-2-butene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH2CH=CHCH2N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
171-172 °C/735 mmHg (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C\C=C\CN(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChI key
KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)