주요 문서
126012
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenylacetonitrile
97%
동의어(들):
2,6-Dichlorobenzyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
186.04
Beilstein:
1910482
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
73-75 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1CC#N
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
InChI key
AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2,6-Dichlorophenylacetonitrile was found to degrade rapidly in non-sterile soils but not in azide treated soils[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hydrolysis of 2,6-dichlorobenzonitrile in soils.
G G Briggs et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 18(1), 97-99 (1970-01-01)