주요 문서
125385
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
97%
동의어(들):
2-Cyano-6-methylpyridine, 2-Methyl-6-cyanopyridine, 6-Methylpicolinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
118.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
70-74 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,1H3
InChI key
CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile was used in the synthesis of zinc complexes bearing N,N′-bidentate entiopure ligands[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Zinc complexes bearing< i> N</i>,< i> N</i>'-bidentate entiopure ligands: Synthesis, structure and catalytic activity toward ring opening polymerisation of< i> rac</i>-lactide.
Nayab S, et al.
Polyhedron, 43(1), 55-62 (2012)