주요 문서
12339
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanophenyl)propionic acid, Boc-4-cyano-L-β-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
290.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품명
(R)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
색상
colorless to white
mp
132-138 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(8-13(18)19)11-6-4-10(9-16)5-7-11/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
InChI key
PYMTTWVQVSELBI-GFCCVEGCSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)