주요 문서
121630
Sigma-Aldrich
1-Cyclopenteneacetonitrile
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H7CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
107.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
bp
124 °C/100 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCC1=CCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h3H,1-2,4-5H2
InChI key
LEWVRAMNXUWSFL-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains cyclopentylideneacetonitrile
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)