주요 문서
11628
Sigma-Aldrich
Azodicarboxylic dimorpholide
≥98.0% (N)
동의어(들):
Azodicarboxylic bismorpholide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩159,863
₩159,863
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩159,863
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
256.26
Beilstein:
1013753
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩159,863
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (N)
양식
solid
mp
141-143 °C
작용기
azo
ether
SMILES string
O=C(\N=N\C(=O)N1CCOCC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H16N4O4/c15-9(13-1-5-17-6-2-13)11-12-10(16)14-3-7-18-8-4-14/h1-8H2/b12-11+
InChI key
CHAMTJKQPOMXTI-VAWYXSNFSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Azodicarboxylic dimorpholide is a yellow to dark yellow powder or crystals
애플리케이션
Azodicarboxylic dimorpholide has been used in the galanthamine ring system reaction that utilizes an intramolecular Heck reaction to establish the benzofuran ring system. Galanthamine exhibits potent acetylcholinesterase inhibitory activity and is important in the management of Alzheimer′s disease[1].
기타 정보
Reagent for the formation of symmetric and unsymmetric disulfides in polar solvents (e.g. water)[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A general approach to the galanthamine ring system.
Parsons PJ, et al.
Tetrahedron Letters, 42(11), 2209- 2211 (2001)
L. Moroder et al.
Hoppe-Seyler'S Zeitschrift fur Physiologische Chemie, 370, 365 -365 (1989)