주요 문서
11578
Sigma-Aldrich
Boc-4,5-dehydro-Leu-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-(Boc-amino)-4-methyl-4-pentenoic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-4,5-dehydro-L-leucine (dicyclohexylammonium) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19NO4·C12H23N
CAS Number:
Molecular Weight:
410.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (HPLC)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(=C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H19NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h11-13H,1-10H2;8H,1,6H2,2-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
InChI key
ZRIOKRZSXPPREV-WDBKTSHHSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)