112755
DBE-4 dibasic ester
98%
동의어(들):
Dimethyl succinate, Succinic acid dimethyl ester
크기 선택
About This Item
추천 제품
vapor pressure
0.3 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
분석
98%
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
DBE-4 can be used as an intermediate in the preparation of 1,4-butanediol, γ-butyrolactone, tetrahydrofuran and itaconic acid.[2]
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter